Få mere at vide
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 96%
Artikelnummer. p-7033435
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11470000
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50549.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254732-51-9
Molekylær formel C9H4ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 232.59
MDL nummer MFCD00243891
InChI nøgle DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline
PubChem CID 736421
IUPAC navn 2-chlor-3-(trifluormethyl)quinoxalin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Mængde 1 g
Formel vægt 232.59
Procent renhed 96%