Få mere at vide
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Artikelnummer. 30357793
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30357793 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30357793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42223050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 65753-47-1
Molekylær formel C6H3ClF3N
Mængde 50 g
Synonym 3-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
InChI formel InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
SMIL FC(F)(C(C=CC=N1)=C1Cl)F
IUPAC navn 2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 181.54
Formel vægt 180.99