Få mere at vide
2-chlor-3-pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459988 5 g 5g
15449988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63341.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 42330-59-6 | Molekylformel: C6H6ClNO | Molekylvægt: 143,57 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42330-59-6
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD01935961
InChI nøgle HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
PubChem CID 2763647
IUPAC navn (2-chlorpyridin-3-yl)methanol
SMIL OCC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-pyridinemethanol
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C (dekomponering)
Kogepunkt 112 °C (0,2 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1525378
Formel vægt 143.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof