Få mere at vide
2-chlor-3-picolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411913 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10411913 5 g Glasflaske 5g
10270303 25 g Glasflaske 25g
10289573 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10411913 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379580050
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-76-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00234177
InChI nøgle RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87603
IUPAC navn 2-chlor-3-methylpyridin
SMIL CC1=C(N=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 192°C to 193°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5320 to 1.534
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.17
Synonym 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.