Få mere at vide
2-chlor-3-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10487042
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10487042 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10183274 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10487042 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05335DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5330-98-3
Molekylær formel C4H2ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.58
MDL nummer MFCD00052159
InChI nøgle OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC navn 2-chlor-3-nitrothiophen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.58
Procent renhed 97%