Få mere at vide
2-chlor-3-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183274
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10183274
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM05335DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5330-98-3
Molekylær formel C4H2ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.58
MDL nummer MFCD00052159
InChI nøgle OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC navn 2-chlor-3-nitrothiophen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 163.58
Procent renhed 97%