Få mere at vide
2-Klor-3-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30351754
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30351754 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5970581G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC navn 2-klor-3-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 158.54
Formel vægt 157.9883