Få mere at vide
2-klor-3-nitropyridin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 99 °C til 103 °C |
| Flammepunkt | 185 °C (365 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 124482 |
| Formel vægt | 158.54 |
| Procent renhed | 99% |