Få mere at vide
2-Chloro-3-nitropyridine, 99%
Artikelnummer. 11454783
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454783 5 g 5g
11464783 25 g 25g
11474783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12161.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158.541 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5470-18-8
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.541
MDL nummer MFCD00006232
InChI nøgle UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
PubChem CID 79613
IUPAC navn 2-chlor-3-nitropyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Flammepunkt 185°C (365°F)
Mængde 5 g
Beilstein 124482
Formel vægt 158.54
Procent renhed 99%