Få mere at vide
2-klor-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30352584
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352584 1 g
30358144 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3740751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3970-35-2
Molekylær formel C7 H4 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 201.56
Synonym 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-Chloro-3-carboxynitrobenzene, NSC 92742
IUPAC navn 2-klor-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formel vægt 200.9829