Få mere at vide
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Artikelnummer. 15438886
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438886 25 g 25g
15411589 1 g 1g
15421589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64394.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72587-15-6 | C6H2ClF3N2O2 | 226.539 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72587-15-6
Molekylær formel C6H2ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 226.539
MDL nummer MFCD06255171
InChI nøgle DRPIKFKCAJGTJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-nitropyridine, pyridine, 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitro-2-chloropyridine, pubchem17529, acmc-209onn, abbypharma ap-11-5568, 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl-pyridine, 2-chloro3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 4736950
IUPAC navn 2-chlor-3-nitro-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Farve Farveløs til gul
Mængde 25 g
Beilstein 7586778
Formel vægt 226.54
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske