Få mere at vide
2-Chloro-3-methylquinoxaline, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498187
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15498187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51734.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32601-86-8
Molekylær formel C9H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 178.619
MDL nummer MFCD00023913
InChI nøgle PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methyl-quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-methyl, chloromethylquinoxaline, pubchem15428, acmc-209uo0, 3-chloro-2-methylquinoxaline, quinoxaline,2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methylquinoxaline
PubChem CID 236276
IUPAC navn 2-chloro-3-methylquinoxaline
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-methylquinoxaline
Smeltepunkt 71°C to 75°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.62
Procent renhed 95%