Få mere at vide
2-chlor-3-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10594974
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10594974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10594974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB00907DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-methylquinoline
CAS 57876-69-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H8ClN
MDL nummer MFCD00100265
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
InChI nøgle UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
IUPAC navn 2-chlor-3-methylquinolin
Molekylvægt (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formel vægt 177.63
Procent renhed 97%