Få mere at vide
2-Chloro-3-methylquinoline, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10753251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753251 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10753251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268890050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-methylquinoline
Navn note 97%
CAS 57876-69-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83.0°C to 84.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H8ClN
MDL nummer MFCD00100265
Mængde 5 g
Synonym 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
InChI nøgle UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
IUPAC navn 2-chloro-3-methylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formel vægt 177.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles