Få mere at vide
2-Chloro-3-methylpyridine, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349865
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349865 5 g 5g
11359865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19861.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-76-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.571
MDL nummer MFCD00234177
InChI nøgle RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
PubChem CID 87603
IUPAC navn 2-chloro-3-methylpyridine
SMIL CC1=C(N=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-methylpyridine
Tæthed 1.17
Kogepunkt 192°C to 193°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 107895
Formel vægt 127.57
Procent renhed ≥98%