Få mere at vide
2-Chloro-3-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-methylaniline |
| CAS | 29027-17-6 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(N)c1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-methyl-aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vægt | 141.0345 |