Få mere at vide
2-chlor-3-methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577834
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10577834 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10577834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09487DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
CAS 22280-56-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5ClN2O2
MDL nummer MFCD00173686
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-5-nitro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro, 2-chloro-3-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-5-nitro-3-methylpyridine, pubchem10621, acmc-209fub, ksc207a2n, osioigxjuztwri-uhfffaoysa
InChI nøgle OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=CN=C1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-chlor-3-methyl-5-nitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 172.568
PubChem CID 89648
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%