missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-3-iodopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-iodopyridine |
| CAS | 78607-36-0 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl I N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H |
| SMIL | Clc1ncccc1I |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-iodopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.44 |
| Formel vægt | 238.8999 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?