Få mere at vide
2-chlor-3-iodpyridin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341593 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10341593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379510050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-iodopyridine
CAS 78607-36-0
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93°C to 96°C
Farve Fløde-gul til laks
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H3ClIN
MDL nummer MFCD00661298
Mængde 5 g
Synonym 2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-3-iodo, 3-iodo-2-chloropyridine, zlchem 306, pubchem1188, acmc-209pes, 2-chloro-3-iodopyridine, ksc378k0b, 2-chloranyl-3-iodanyl-pyridine, 2-choro-3-iodopyridine
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle OHWSWGXNZDSHLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)I
IUPAC navn 2-chlor-3-iodpyridin
Molekylvægt (g/mol) 239.44
PubChem CID 2735743
Formel vægt 239.44
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-iodopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.