Få mere at vide
2-Chloro-3-iodo-1,4-dimethoxybenzene, 97%
Artikelnummer. 15457167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457167 5 g 5g
15447167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34232.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1335243-55-4 | C8H8ClIO2 | 298.504 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1335243-55-4
Molekylær formel C8H8ClIO2
Molekylvægt (g/mol) 298.504
MDL nummer MFCD22380712
InChI nøgle IMMMDYMSUZKGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,6-dimethoxy-2-iodobenzene
PubChem CID 98001136
IUPAC navn 2-chlor-3-iod-1,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)OC)I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 298.51
Procent renhed 97%