Få mere at vide
2-Chloro-3-hydroxypyridine, 98%
Artikelnummer. 11430193
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430193 100 g 100g
11410193 5 g 5g
11420193 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430193 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11376.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6636-78-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6636-78-8
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.54
MDL nummer MFCD00006235
InChI nøgle RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
PubChem CID 81136
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-ol
SMIL OC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-hydroxypyridine
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 100 g
Beilstein 2216
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%