Få mere at vide
2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 51786-10-8 |
| Molekylær formel | C7H5O3Cl |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.57 |
| Formel vægt | 171.9927 |