Få mere at vide
2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine, TRC
Artikelnummer. 30367337
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367337 10 g
30349608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36764310G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63286-28-2
Molekylær formel C4H5N4Cl
Molekylvægt (g/mol) 144.56
IUPAC navn (3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
SMIL NNc1nccnc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Formel vægt 144.0203