missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-3-formylthiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-formylthiophene |
| CAS | 14345-98-3 |
| Molekylær formel | C5H3ClOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-thiophenealdehyde, 2-Chloro-3-thiophenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H |
| SMIL | O=CC1=C(Cl)SC=C1 |
| IUPAC navn | 2-chlorothiophene-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.59 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?