Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966421 5 g 5g
11976421 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442080050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 17282-04-1
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.54
InChI nøgle SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
IUPAC navn 2-chloro-3-fluoropyridine
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoropyridine
Tæthed 1.3230g/mL
Kogepunkt 80°C (80.0 mmHg)
Flammepunkt 63°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.323
Formel vægt 131.54
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-fluoropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.