Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoropyridine, 97%
Artikelnummer. 11364416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364416 1 g 1g
11374416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20022.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17282-04-1 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17282-04-1
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.534
MDL nummer MFCD03095302
InChI nøgle SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
IUPAC navn 2-chlor-3-fluorpyridin
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoropyridine
Tæthed 1.325
Kogepunkt 62°C to 64°C (23 mmHg)
Flammepunkt 72°C (161°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5095
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1363435
Formel vægt 131.54
Procent renhed 97%