Få mere at vide
2-klor-3-fluoropyridin-6-carboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 15452039
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452039 1 g 1g
15459116 250 mg 250mg
15462039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64734.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
CAS: 860296-24-8 | C6H3ClFNO2 | 175,543 g/mol
Det er et vigtigt mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 860296-24-8
Molekylær formel C6H3ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 175.543
MDL nummer MFCD13185819
InChI nøgle JHFKXHUKNYFWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-fluoropicolinic acid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylicacid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-6-carboxypyridine, 2-chloro-3-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11412672
IUPAC navn 6-chlor-5-fluorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1F)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 10063182
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 175.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof