Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314426
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314426 250 mg 250mg
11304426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20024.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628691-93-0
Molekylær formel C6H3ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 175.543
MDL nummer MFCD04038325
InChI nøgle NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-isonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem17055, 2-chloro-3-fluoroisonicotinicacid, acmc-1bfbj, g00017-watson-int
PubChem CID 2782812
IUPAC navn 2-chlor-3-fluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼200 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.55
Procent renhed 95%