Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438568 5 g 5g
15428568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61972.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34552-15-3
Molekylær formel C6H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 145.56
MDL nummer MFCD06658238
InChI nøgle XZJURWKNRAGMCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoro-5-picoline, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl-pyridine, 6-chloro-5-fluoro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl pyridine, pubchem14231, ksc495q2t, 6-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
PubChem CID 13541365
IUPAC navn 2-chlor-3-fluor-5-methylpyridin
SMIL CC1=CC(F)=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 145.56
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof