Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354426
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354426
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20026.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628692-22-8
Molekylær formel C6H2ClF4N
Molekylvægt (g/mol) 199.53
MDL nummer MFCD04038326
InChI nøgle YKQVABFVOGPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1bhv8, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 2782813
IUPAC navn 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL FC1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 35°C to 37°C (25 mmHg)
Brydningsindeks 1.44
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 199.54
Procent renhed 98%