Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 1805457-37-7 |
| Molekylær formel | C8H3ClF4O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)10)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(c(F)c1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.55 |
| Formel vægt | 241.9758 |