missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC

Artikelnummer. 30351359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5984711G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 1805457-37-7
Molekylær formel C8H3ClF4O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)10)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
SMIL OC(=O)c1ccc(c(F)c1Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 242.55
Formel vægt 241.9758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.