Få mere at vide
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324426
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324426 1 g 1g
11334426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20025.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101664-56-6
Molekylær formel C5H2ClFN2O3
Molekylvægt (g/mol) 192.53
MDL nummer MFCD04039346
InChI nøgle IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7016327
IUPAC navn 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4429477
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pubchem6132, acmc-20ao05, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-,1-oxide, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 192.53
Procent renhed 95%