Få mere at vide
2-Chloro-3-cyanopyridine, 98%
Artikelnummer. 11462567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462567 1 g 1g
11472567 5 g 5g
11482567 25 g 25g
11349639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14818.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6602-54-6 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6602-54-6
Molekylær formel C6H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 138.554
MDL nummer MFCD00014628
InChI nøgle JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
PubChem CID 81079
IUPAC navn 2-chloropyridine-3-carbonitrile
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-cyanopyridine
Smeltepunkt 105°C to 109°C
Kogepunkt 112°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 115772
Formel vægt 138.56
Procent renhed 98%