Få mere at vide
2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 99%
Artikelnummer. 11467557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467557 1 g 1g
11477557 5 g 5g
11487557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15648.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 28900-10-9 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28900-10-9
Molekylær formel C7H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 152.58
MDL nummer MFCD00082767
InChI nøgle YSBNBAYNISAUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-picoline, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-nicotinonitrile, pubchem6128, 2-chloro-6-methylnicotinonitrile #, 2-chloro-3-cyano-6-methyl pyridine, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-pyridine
PubChem CID 520400
IUPAC navn 2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile
SMIL CC1=CC=C(C#N)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine
Smeltepunkt 114°C to 117°C
Mængde 1 g
Beilstein 120414
Formel vægt 152.58
Procent renhed 99%