Få mere at vide
2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434613
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434613 100 g 100g
11414613 5 g 5g
11424613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11562.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14237-71-9
Molekylær formel C8H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 166.61
MDL nummer MFCD00051676
InChI nøgle RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
PubChem CID 223261
IUPAC navn 2-chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
SMIL CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 131348
Formel vægt 166.61
Procent renhed 98%