Få mere at vide
2-chlor-3-(chlormethyl)quinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555133
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10555133 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10523983 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07048DA
Kemiske identifikatorer
CAS 90097-52-2
Molekylær formel C10H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 212.073
MDL nummer MFCD05865134
InChI nøgle UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
PubChem CID 2063384
IUPAC navn 2-chlor-3-(chlormethyl)quinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 212.08
Procent renhed 97%