missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-chlor-3-brom-5-methylpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10524763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Amber glasflaske; 1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10524763 Amber glasflaske; 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10524763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07184DA
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3-bromo-5-methylpyridine
CAS 17282-03-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5BrClN
MDL nummer MFCD01830664
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3-bromo-5-methylpyridine, 3-bromo-2-chloro-5-picoline, 5-bromo-6-chloro-3-picoline, pyridine, 3-bromo-2-chloro-5-methyl, 3-bromo-2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl-3-bromopyridine, pubchem1167, acmc-1cbw1, ksc490s4b, 2-chloro-3-bromo-5-picoline
InChI nøgle ISNRJFOYJNIKTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
IUPAC navn 3-brom-2-chlor-5-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 206.467
PubChem CID 285437
Formel vægt 206.47
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.