Få mere at vide
2-chlor-3,5-dinitropyridin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432021 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10432021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208190010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Navn note 99%
CAS 2578-45-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.0°C to 66.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H2ClN3O4
Lineær formel (O2H)(C5H2N)Cl
MDL nummer MFCD00006233
Mængde 1 g
Beilstein 20,III,2536
Synonym pyridine, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-chloro-3,5-dinitro-pyridine, pubchem6103, acmc-209gmh, 2-chloro3,5-dinitropyridine, 2-chloro-3,5-dinitropyridine
InChI nøgle QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-chlor-3,5-dinitropyridin
Molekylvægt (g/mol) 203.54
PubChem CID 75738
Formel vægt 203.54
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.