Få mere at vide
2-chlor-3,5-dimethylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397663
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10397663 1 g 1g
10153753 5 g 5g
10613235 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08011DA
Kemiske identifikatorer
CAS 38557-72-1
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
MDL nummer MFCD00126945
InChI nøgle BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC navn 2-chlor-3,5-dimethylpyrazin
SMIL CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%