Få mere at vide
2-Chloro-3,5-dimethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 156.0342 |