Få mere at vide
2-Chloro-3,5-dimethylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-3,5-dimethylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 5538-41-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenol, 2-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2-Chloro-3,5-xylenol, Chloroxylenol Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,5-dimethylphenol |
| Vis mere |