Få mere at vide
2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzenamin, TRC
Artikelnummer. 30338782
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338782 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0140405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Molekylær formel C8 H4 Cl F6 N
Mængde 5 g
Synonym 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
SMIL Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-chloro-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 263.567
Formel vægt 262.994