Få mere at vide
2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzenamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine |
| CAS | 201593-90-0 |
| Molekylær formel | C8 H4 Cl F6 N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2 |
| SMIL | Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,5-bis(trifluormethyl)anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.567 |
| Formel vægt | 262.994 |