Få mere at vide
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31030649
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31030649 100 mg -
31027275 1 g -
31016153 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31030649 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD00802296100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine
CAS 101664-59-9
Molekylær formel C7H8ClNO2
MDL nummer MFCD03265283
Mængde 100 mg
SMIL COC1=C(OC)C(Cl)=NC=C1
Molekylvægt (g/mol) 173.60
Procent renhed 98%