missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene |
| CAS | 41122-35-4 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+ |
| SMIL | ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | 3-chloro-1,2-dimethoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.64 |
| Formel vægt | 243.0298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?