missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene, TRC

Artikelnummer. 30349793
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349793 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368190500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene
CAS 41122-35-4
Molekylær formel C10H10ClNO4
Mængde 500 mg
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole
InChI formel InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
SMIL ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3-chloro-1,2-dimethoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 243.64
Formel vægt 243.0298
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.