Få mere at vide
2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO4/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 187.9876 |