Få mere at vide
2-Chloro-2-phenylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2-phenylacetamide |
| CAS | 7462-76-2 |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11) |
| SMIL | NC(=O)C(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-2-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.608 |
| Formel vægt | 169.029 |