Få mere at vide
2-Klor-2-methylpropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-2-methylpropane |
| CAS | 507-20-0 |
| Molekylær formel | C4 H9 Cl |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-klor-2-methylpropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.567 |
| Formel vægt | 92.039 |